SML2313
Higenamine hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Higenamine hydrochloride, (RS)-Norcoclaurine hydrochloride, (±)-1,2,3,4-tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-Isoquinolinediol hydrochloride, (±)-Demethylcoclaurine, (±)-Norcoclaurine hydrochloride, (±)-O-Demethylcoclaurine hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-isoquinolinediol hydrochloride, dl-Demethylcoclaurine hydrochloride, (±)-Demethylcoclaurine hydrochloride
76,40 €
About This Item
76,40 €
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=C(O)C=C(C(CC2=CC=C(O)C=C2)NCC3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
Clé InChI
SWWQQSDRUYSMAR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable