Merck
Passer à
SML2277
A192621
≥98 (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R,3R,4S)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-[2-[(2,6-diethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-2-(4-propoxyphenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, A-192621
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
536,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H38N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.66
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
536,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=C(CC)C=CC=C1CC)CN(C[C@H](C2=CC3=C(OCO3)C=C2)[C@H]4C(O)=O)[C@H]4C5=CC=C(OCCC)C=C5
InChI
1S/C33H38N2O6/c1-4-16-39-25-13-10-23(11-14-25)32-30(33(37)38)26(24-12-15-27-28(17-24)41-20-40-27)18-35(32)19-29(36)34-31-21(5-2)8-7-9-22(31)6-3/h7-15,17,26,30,32H,4-6,16,18-20H2,1-3H3,(H,34,36)(H,37,38)/t26-,30-,32+/m1/s1
InChI key
LQEHCKYYIXQEBM-FUKIBTTHSA-N
Biochem/physiol Actions
A192621 is a selective; orally available ETB endothelin receptor antagonist. A192621 has been shown to cause an increase in arterial blood pressure and to promote apoptosis in human pulmonary arterial smooth muscle cells.
Selective; orally available ETB endothelin receptor antagonist
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SCP0134SCP0143SCP0137
description
≥98 (HPLC)
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
A192621 lab-grade endothelin receptor antagonist
-
-
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable