SML2260
Taspoglutide trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-(2-Methylalanine)-35-(2-methylalanine)-36-L-argininamide-7-36-glucagon-like peptide I (human) trifluoroacetate salt, BIM 51077 trifluoroacetate salt, R1583 trifluoroacetate salt, RO 5073031 trifluoroacetate salt, [Aib8,35]hGLP-1(7-36)NH2; H-His-2-methyl-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-Leu-Glu-Gly-Gln-Ala-Ala-Lys-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Val-Lys-2-methyl-Ala-Arg-CONH2 trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
white to beige
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable