Principaux documents
SML2214
Sigma-Aldrich
BI01383298
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(3,5-Dichlorophenylsulfonyl)-N-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H19Cl2FN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.34
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC(S(N2CCC(C(NCC3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
Actions biochimiques/physiologiques
BI01383298 is a selective probe for the Na(+)/citrate co-transporter (NaCT), SLC13A5. For characterization details of BI01383298, please visit the BI01383298 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
BI01383298 is a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable