SML2152
10Panx1 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
10Panx trifluoroacetate salt, Trp-Arg-Gln-Ala-Ala-Phe-Val-Asp-Ser-Tyr trifluoroacetate salt, WRQAAFVDSY trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
film
Couleur
white to beige
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C58H79N15O16/c1-29(2)47(56(87)70-42(26-46(77)78)53(84)72-44(28-74)55(86)71-43(57(88)89)24-33-16-18-35(75)19-17-33)73-54(85)41(23-32-11-6-5-7-12-32)69-49(80)31(4)65-48(79)30(3)66-51(82)40(20-21-45(60)76)68-52(83)39(15-10-22-63-58(61)62)67-50(81)37(59)25-34-27-64-38-14-9-8-13-36(34)38/h5-9,11-14,16-19,27,29-31,37,39-44,47,64,74-75H,10,15,20-26,28,59H2,1-4H3,(H2,60,76)(H,65,79)(H,66,82)(H,67,81)(H,68,83)(H,69,80)(H,70,87)(H,71,86)(H,72,84)(H,73,85)(H,77,78)(H,88,89)(H4,61,62,63)/t30-,31-,37-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,47-/m0/s1
Clé InChI
JCJASTVQGSKHKZ-QZHJRRRASA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable