Principaux documents
SML2024
Sigma-Aldrich
GSK4028
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S,S)-32, 4-Bromo-2-methyl-5-(((3S,5S)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)amino)pyridazin-3(2H)-one
5 MG
113,00 €
25 MG
450,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
113,00 €
25 MG
450,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21BrN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.28
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN(C[C@@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
Clé InChI
VZAFGXCWAWRULT-KGLIPLIRSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
GSK4028 is an enantiomeric negative control for PCAF/GCN5 bromodomain inhibitor GSK4027.
enantiomeric negative control for GSK4027
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3