Principaux documents
SML1943
Sigma-Aldrich
FPMINT
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-((4-(2-Fluorophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-6-imino-N-(naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazin-2-amine, 6-[[4-(2-Fluorophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-N2-1-naphthalenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
5 MG
99,50 €
99,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
99,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H24FN7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.49
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
99,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(C=CC=C1)=C1N2CCN(CC3=NC(NC4=C(C=CC=C5)C5=CC=C4)=NC(N)=N3)CC2
InChI
1S/C24H24FN7/c25-19-9-3-4-11-21(19)32-14-12-31(13-15-32)16-22-28-23(26)30-24(29-22)27-20-10-5-7-17-6-1-2-8-18(17)20/h1-11H,12-16H2,(H3,26,27,28,29,30)
Clé InChI
XJZDKGZTSXGLMG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
FPMINT is a potent, irreversible and non-competitive inhibitor of equilibrative nucleoside transporters ENT1 and ENT2. FPMINT is more selective for ENT2 than ENT1.
Potent, irreversible and non-competitive inhibitor of ENT1 and ENT2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Philip C T Tang et al.
European journal of pharmacology, 791, 544-551 (2016-10-30)
Equilibrative nucleoside transporters (ENTs) play a crucial role in the transport of nucleoside and nucleoside analogues, which are important for nucleotide synthesis and chemotherapy. In addition, ENTs regulate extracellular adenosine levels in the vicinity of its receptors and hence influence