SML1921
NVP-ADW742
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[3-(Phenylmethoxy)phenyl]-7-[trans-3-(1-pyrrolidinylmethyl)cyclobutyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, NVP-ADW 742
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C28H31N5O/c29-27-26-25(22-9-6-10-24(15-22)34-18-20-7-2-1-3-8-20)17-33(28(26)31-19-30-27)23-13-21(14-23)16-32-11-4-5-12-32/h1-3,6-10,15,17,19,21,23H,4-5,11-14,16,18H2,(H2,29,30,31)/t21-,23-
Clé InChI
LSFLAQVDISHMNB-AFARHQOCSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable