SML1898
Iguratimod
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Formylamino-7-methylsulfonylamino-6-phenoxy-4H-1-benzopyran-4-one, IGU, N-(7-(Methylsulfonamido)-4-oxo-6-phenoxy-4H-chromen-3-yl)formamide, N-[3-(Formylamino)-4-oxo-6-phenoxy-4H-1-benzopyran-7-yl]methanesulfonamide, T-614
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(NC1=CC(OC=C(NC([H])=O)C2=O)=C2C=C1OC3=CC=CC=C3)(C)=O
InChI
1S/C17H14N2O6S/c1-26(22,23)19-13-8-15-12(17(21)14(9-24-15)18-10-20)7-16(13)25-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,19H,1H3,(H,18,20)
Clé InChI
ANMATWQYLIFGOK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3