SML1818
Pirodavir
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[2-[1-(6-Methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy]-benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-[2-[1-(6-methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy]benzoate, R 77975, R-77975, R77,975
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OCC)C1=CC=C(OCCC2CCN(C3=NN=C(C)C=C3)CC2)C=C1
InChI
1S/C21H27N3O3/c1-3-26-21(25)18-5-7-19(8-6-18)27-15-12-17-10-13-24(14-11-17)20-9-4-16(2)22-23-20/h4-9,17H,3,10-15H2,1-2H3
Clé InChI
KCHIOGFOPPOUJC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable