SML1733
FINDY
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5Z)-5-[[4-Methoxy-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl]methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone, (Z)-5-(4-Methoxy-3-((trimethylsilyl)ethynyl)benzylidene)-2-thioxothiazolidin-4-one
108,00 €
About This Item
108,00 €
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow to dark yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C#CC1=C(OC)C=CC(/C=C2SC(NC\2=O)=S)=C1
InChI
1S/C16H17NO2S2Si/c1-19-13-6-5-11(9-12(13)7-8-22(2,3)4)10-14-15(18)17-16(20)21-14/h5-6,9-10H,1-4H3,(H,17,18,20)/b14-10-
Clé InChI
JHFDWHHUUUMRLK-UVTDQMKNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable