SML1702
SW203668 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(Amino(phenyl)methyl)-N-(6-methoxybenzo[d]thiazol-2-yl)benzamide trifluoroacetate, 4-(Aminophenylmethyl)-N-(6-methoxy-2-benzothiazolyl)-benzamide trifluoroacetate
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(C(O)=O)F.NC(C1=CC=CC=C1)C(C=C2)=CC=C2C(NC3=NC4=CC=C(OC)C=C4S3)=O
InChI
1S/C22H19N3O2S.C2HF3O2/c1-27-17-11-12-18-19(13-17)28-22(24-18)25-21(26)16-9-7-15(8-10-16)20(23)14-5-3-2-4-6-14;3-2(4,5)1(6)7/h2-13,20H,23H2,1H3,(H,24,25,26);(H,6,7)
Clé InChI
SIUPHFAIFLEFIT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable