Principaux documents
SML1691
Sigma-Aldrich
ZM323881 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-((7-Benzyloxyquinazolin-4-yl)amino)-4-fluoro-2-methylphenol hydrochloride, ZM-323881 hydrochloride
5 MG
108,00 €
25 MG
350,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
108,00 €
25 MG
350,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H18FN3O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.86
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(cc(c(c1)C)O)Nc2ncnc3c2ccc(c3)OCc4ccccc4.Cl
InChI
1S/C22H18FN3O2.ClH/c1-14-9-18(23)20(11-21(14)27)26-22-17-8-7-16(10-19(17)24-13-25-22)28-12-15-5-3-2-4-6-15;/h2-11,13,27H,12H2,1H3,(H,24,25,26);1H
Clé InChI
AVRHWGLIYGJSOD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ZM323881 is a selective inhibitor of VEGFR-2 with an IC50 value of 2 nM. ZM323881 is selective for VEGFR-2 over VEGFR-1 and other receptor tyrosine kinases including PDGFRβ, FGFR1, EGFR and erbB2. ZM323881 inhibited VEGF-A-induced endothelial cell proliferation with an IC50 value of 8 nM.
ZM323881 is a selective inhibitor of VEGFR-2.
ZM323881 is also known as (5‐{[7‐(benzyloxy) quinazolin‐4‐yl]amino}‐4‐fluoro‐2‐methylphenol).[1] It is capable of blocking the efflux function and altering breast cancer resistant protein (BCRP)-related multidrug resistance (MDR).[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
C E Whittles et al.
Microcirculation (New York, N.Y. : 1994), 9(6), 513-522 (2002-12-17)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) increases vascular permeability and angiogenesis in many pathological conditions including cancer, arthritis, and diabetes. VEGF activates VEGF-Receptor 1(VEGF-R1) and VEGF-Receptor 2 (VEGF-R2), which autophosphorylate to initiate a signaling cascade resulting in angiogenesis and increased microvascular
Selective reversal of BCRP-mediated MDR by VEGFR-2 inhibitor ZM323881
Zhang Yun-Kai, et al.
Biochemical Pharmacology, 132, 29-37 (2017)