Key Documents
SML1646
Sigma-Aldrich
ZQ-16
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(Hexylthio)-6-hydroxy-4(3H)-pyrimidinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.31
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCCCSC1=NC(O)=CC(O)=N1
InChI
1S/C10H16N2O2S/c1-2-3-4-5-6-15-10-11-8(13)7-9(14)12-10/h7H,2-6H2,1H3,(H2,11,12,13,14)
Clé InChI
UYXOAKRMLQKLQX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ZQ-16 is a potent and selective agonist for medium-chain free fatty acid receptor GPR84 (G protein-coupled receptor 84). ZQ-16 activates GPR84-mediated calcium mobilization, inhibition of cAMP accumulation, phosphorylation of ERK1/2, receptor desensitization and internalization, and receptor-β-arrestin interaction.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable