SML1612
2-PMPA
≥98% (HPLC), powder, glutamate carboxypeptidase II inhibitor
Synonyme(s) :
2-(Phosphonomethyl)-pentandioic acid, 2-Phosphonomethyl pentanedioic acid, PMPA
About This Item
Produits recommandés
product name
2-PMPA, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=C(O)CCC(C(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H11O7P/c7-5(8)2-1-4(6(9)10)3-14(11,12)13/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)(H2,11,12,13)
Clé InChI
ISEYJGQFXSTPMQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable