SML1502
Pyrazofurin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-5-β-D-ribofuranosyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, Pirazofurin, Pyrazomycin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -49 to -39°, c = 0.5 in H2O
Couleur
white to light brown
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](C2=NNC(C(N)=O)=C2O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H13N3O6/c10-9(17)4-6(15)3(11-12-4)8-7(16)5(14)2(1-13)18-8/h2,5,7-8,12-14,16-17H,1,10H2/b9-4-/t2-,5-,7-,8+/m1/s1
Clé InChI
CUVZEMGCUKKNOR-LNTXVZDSSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable