Documents
SML1439
Sigma-Aldrich
ML354
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Methyl-5-nitro-3-phenyl-1H-indole-2-methanol, VU0099704
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
DMSO: 25 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN(C(CO)=C1C2=CC=CC=C2)C3=C1C=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C16H14N2O3/c1-17-14-8-7-12(18(20)21)9-13(14)16(15(17)10-19)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,19H,10H2,1H3
Clé InChI
GNJUKVGDCUKDLF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ML354 is a potent and selective PAR4 (protease activated receptor-4) antagonist.
Autres remarques
Light and air sensitive.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable