The tolerance range for items assigned freezer storage at -20°C is -10 to -25°C.
SML1395
Arachidonic acid sodium salt
from Mortierella alpina, ≥98.5% (GC), waxy solid, lipid precursor
Synonyme(s) :
5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, Eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tetraenoic acid, Sodium arachidonate, cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid sodium salt, 20:4
52,30 €
About This Item
52,30 €
Produits recommandés
Nom du produit
Arachidonic acid sodium salt from Mortierella alpina, ≥98.5% (GC)
Source biologique
Mortierella alpina
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
waxy solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(O[Na])CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22;/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;
Clé InChI
DDMGAAYEUNWXSI-XVSDJDOKSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
-
What is the tolerance range around -20C for the recommended storage temperature of SML1395