Principaux documents
SML1305
Sigma-Aldrich
T56-LIMKi
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Methyl-N-[3-[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]phenyl]-5-isoxazolecarboxamide, T5601640
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H14F3N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)C2=CC(NC(C3=CC(C)=NO3)=O)=CC=C2
InChI
1S/C19H14F3N3O3/c1-11-8-16(28-25-11)18(27)24-14-6-2-4-12(9-14)17(26)23-15-7-3-5-13(10-15)19(20,21)22/h2-10H,1H3,(H,23,26)(H,24,27)
Clé InChI
XVOKFRPKSAWELK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
T56-LIMKi is a LIMK2 inhibitor that reduces phosphorylated cofilin, and induces disassembly of actin stress fibers in NF1-/- MEFs cells.
T56-LIMKi is a LIMK2 inhibitor.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable