SML1295
RBC8
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Amino-4-(2,5-dimethoxyphenyl)-1,4-dihydro-3-(2-naphthalenyl)-pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1=C(C#N)C(C2=C(OC)C=CC(OC)=C2)C(C(C3=CC=C(C=CC=C4)C4=C3)=NN5)=C5O1
InChI
1S/C25H20N4O3/c1-30-17-9-10-20(31-2)18(12-17)21-19(13-26)24(27)32-25-22(21)23(28-29-25)16-8-7-14-5-3-4-6-15(14)11-16/h3-12,21H,27H2,1-2H3,(H,28,29)
Clé InChI
CLMQBVUFKIKYLU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable