Principaux documents
SML1291
Sigma-Aldrich
Frovatriptan succinate monohydrate
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Frovatriptan succinate, R-(+) 3-Methylamino-6-carboxamido-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole monosuccinate monohydrate
10 MG
109,00 €
50 MG
425,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
109,00 €
50 MG
425,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17N3O · C4H6O4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CCC(O)=O)=O.NC(C(C=C1)=CC2=C1NC3=C2C[C@H](NC)CC3)=O.O
InChI
1S/C14H17N3O.C4H6O4.H2O/c1-16-9-3-5-13-11(7-9)10-6-8(14(15)18)2-4-12(10)17-13;5-3(6)1-2-4(7)8;/h2,4,6,9,16-17H,3,5,7H2,1H3,(H2,15,18);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t9-;;/m1../s1
Clé InChI
CUETXFMONOSVJA-KLQYNRQASA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
During migraine condition, frovatriptan succinate monohydrate acts on extra cerebral, intracranial arteries and prevent excessive dilation of these vessels.[1]
Frovatriptan is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist used to treat migraine. Frovatriptan has high affinity for the 5-HT(1B) and 5-HT(1D) receptors while affinity for 5-HT receptors other than 5-HT(1B/1D) is substantially lower with a pEC50 value of 8.2 for the 5-HT1B receptor, compared to a pEC50 value of 6.2 for the 5-HT7 receptor.
Frovatriptan is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Simple Spectrophotometric Method for Estimation of Frovatriptan Succinate in Bulk Drug and Pharmaceutical Formulation.
Nayak S, et al.
International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences, 4(2), 85-89 (2015)
Barbora Vyhlídalová et al.
International journal of molecular sciences, 21(8) (2020-04-23)
The efforts for therapeutic targeting of the aryl hydrocarbon receptor (AhR) have emerged in recent years. We investigated the effects of available antimigraine triptan drugs, having an indole core in their structure, on AhR signaling in human hepatic and intestinal