Principaux documents
SML1217
Sigma-Aldrich
TG4-155
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-N-[2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)ethyl]-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenamide
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H26N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.46
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[n]2(c3c(cc2C)cccc3)CCNC(=O)\C=C\c1cc(c(c(c1)OC)OC)OC
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-16-13-18-7-5-6-8-19(18)25(16)12-11-24-22(26)10-9-17-14-20(27-2)23(29-4)21(15-17)28-3/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3,(H,24,26)/b10-9+
Clé InChI
YBHUXHFZLMFETJ-MDZDMXLPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
TG4-155 is a brain penetrant prostaglandin EP2 specific antagonist.
TG4-155 is a brain penetrant prostaglandin EP2 specific antagonist. TG4-155 has a 4730X selectivity over EP4 (2.4 nM vs 11.4 mM in binding assays), and a 7 fold selectivity over DP1 receptors. TG4-155 crosses the blood brain barrier, and has no antagonistic effects on EP4 signaling, and displays neuroprotective effects in a pilocarpine-induced status epilepticus (SE) seizure model. TG4-155 does not interfere with G-protein function or phosphodiesterase activity, and does not inhibit COX-1 or COX-2.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jiange Qiu et al.
British journal of pharmacology, 176(11), 1680-1699 (2019-02-15)
An up-regulation of COX-2 in malignant gliomas causes excessive synthesis of PGE2 , which is thought to facilitate brain tumour growth and invasion. However, which downstream PGE2 receptor subtype (i.e., EP1 -EP4 ) directly contributes to COX activity-promoted glioma growth