SML1206
RA-9
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3E,5E)-3,5-Bis[(4-Nitrophenyl)methylene]-4-piperidinone
95,20 €
About This Item
95,20 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(/C(CNC/1)=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C1=C\C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C19H15N3O5/c23-19-15(9-13-1-5-17(6-2-13)21(24)25)11-20-12-16(19)10-14-3-7-18(8-4-14)22(26)27/h1-10,20H,11-12H2/b15-9+,16-10+
Clé InChI
YUYPWAMLWZVHAE-KAVGSWPWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research