SML1114
IWP-4
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)-2-[[3,4,6,7-tetrahydro-3-(2-methoxyphenyl)-4-oxothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]thio]-acetamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C2=C(CCS2)N=C(SCC(NC3=NC(C=CC(C)=C4)=C4S3)=O)N1C5=C(OC)C=CC=C5
InChI
1S/C23H20N4O3S3/c1-13-7-8-14-18(11-13)33-22(24-14)26-19(28)12-32-23-25-15-9-10-31-20(15)21(29)27(23)16-5-3-4-6-17(16)30-2/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3,(H,24,26,28)
Clé InChI
RHUJMHOIQBDFQR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable