SML1105
UCF-101
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Dihydro-5-[[5-(2-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]-1,3-diphenyl-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
114,00 €
About This Item
114,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light orange to dark orange
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S=C(N(C1=CC=CC=C1)C2=O)N(C3=CC=CC=C3)C(C2=CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5[N+]([O-])=O)O4)=O
InChI
1S/C27H17N3O5S/c31-25-22(17-20-15-16-24(35-20)21-13-7-8-14-23(21)30(33)34)26(32)29(19-11-5-2-6-12-19)27(36)28(25)18-9-3-1-4-10-18/h1-17H
Clé InChI
NVNSXBXKNMWKEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.