Principaux documents
SML1093
Sigma-Aldrich
Articaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, Carticaine chlorhydrate, Carticaine hydrochloride
50 MG
114,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
114,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20N2O3S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.84
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CSC(C(OC)=O)=C1NC(C(C)NCCC)=O.Cl
InChI
1S/C13H20N2O3S.ClH/c1-5-6-14-9(3)12(16)15-10-8(2)7-19-11(10)13(17)18-4;/h7,9,14H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16);1H
Clé InChI
GDWDBGSWGNEMGJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Articaine hydrochloride helps to alleviate pain and blocks transmission of the pain signal.[1]
Articaine is an amide local anesthetic widely used in dentistry. Articaine acts by inhibition of nerve impulse conduction by blockade of sodium channels.
Articaine is an amide local anesthetic; sodium channel blocker.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Effects of Lidocaine and Articaine on Neuronal Survival and Recovery.
Albalawi F, et al.
Anesthesia Progress, 65(2), 82-88 (2018)
G Batinjan et al.
International journal of oral and maxillofacial surgery, 43(12), 1503-1508 (2014-10-04)
The objective of this study was to assess the impact of low-level laser therapy on wound swelling, wound temperature changes, and oral health-related quality of life (OHRQoL) after surgical removal of impacted lower third molars. Forty patients with impacted lower