SML0914
HA155
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(Z)-4-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid, B-[4-[[4-[(Z)-[3-[(4-Fluorophenyl)methyl]-2,4-dioxo-5-thiazolidinylidene]methyl]phenoxy]methyl]phenyl]-boronic acid, HA 155
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research