Principaux documents
SML0903
Sigma-Aldrich
BMS-986124
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-Bromo-2-methoxyphenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-thiazolidine
5 MG
125,00 €
25 MG
318,00 €
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
125,00 €
25 MG
318,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15BrClNO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.78
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
BMS-986124 is a silent allosteric modulator (SAM) of the m-opioid receptor (MOR).
BMS-986124 is a silent allosteric modulator (SAM) of the m-opioid receptor (MOR). The compound BMS-986124 blocks the effects of the MOR positive allosteric modulator BMS-986122, but does not affect binding or activities of orthosteric MOR agonists such as endomorphin-I or DAMGO.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience