SML0902
MONNA
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-((4-Methoxy)-2-naphthyl)-5-nitroanthranilic acid
106,00 €
About This Item
106,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light orange to dark orange
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable