Principaux documents
SML0900
Sigma-Aldrich
ZLN024
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[2-(2-Bromo-4-methylphenoxy)ethyl]thio]-pyrimidine
5 MG
71,00 €
71,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
71,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H13BrN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.22
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
71,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S(CCOc2c(cc(cc2)C)Br)c1ncccn1
InChI
1S/C13H13BrN2OS/c1-10-3-4-12(11(14)9-10)17-7-8-18-13-15-5-2-6-16-13/h2-6,9H,7-8H2,1H3
Clé InChI
KWJRSHZSULRJHE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ZLN024 is an allosteric activator of AMPK hetero-trimers.
ZLN024 is an allosteric activator of AMPK hetero-trimers. The compound ZLN024 protects against dephosphorylation of Thr172, which is critical for activity, and antagonizes AMPK autoinhibition. ZLM024 improves glucose tolerance and lowers total cholesterol levels in db/db mice.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tereza Moore et al.
PloS one, 15(10), e0240517-e0240517 (2020-10-15)
Mitochondrial diseases are a clinically heterogenous group of disorders caused by respiratory chain dysfunction and associated with progressive, multi-systemic phenotype. There is no effective treatment or cure, and no FDA-approved drug for treating mitochondrial disease. To identify and characterize potential