SML0877
Gardiquimod
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(4-Amino-2-ethylaminomethylimidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-[(ethylamino)methyl]-?,?-dimethyl-1H-Imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.