Principaux documents
SML0845
Sigma-Aldrich
DAU-5884
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Methyl-8-azabicyclo-3-endo[3.2.1]oct-3-yl 1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinecarboxylic acid ester, 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester 1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.37
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN1[C@]2([H])CC[C@@]1([H])C[C@@H](OC(N3CC4=CC=CC=C4NC3=O)=O)C2
InChI
1S/C17H21N3O3/c1-19-12-6-7-13(19)9-14(8-12)23-17(22)20-10-11-4-2-3-5-15(11)18-16(20)21/h2-5,12-14H,6-10H2,1H3,(H,18,21)/t12-,13+,14?
Clé InChI
NWXCDQHBVVPPTL-PBWFPOADSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
DAU-5884 is a M3-selective muscarinic receptor antagonist.
DAU-5884 is a M3-selective muscarinic receptor antagonist. The compound DAU-5884 blocks cobrotoxin-induced transient A-type K(+) currents in dorsal root ganglion neurons.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yoshihiro Mitoh et al.
Autonomic neuroscience : basic & clinical, 206, 1-7 (2017-06-11)
The superior salivatory nucleus (SSN) contains parasympathetic preganglionic neurons innervating the submandibular and sublingual salivary glands. Cevimeline, a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) agonist, is a sialogogue that possibly stimulates SSN neurons in addition to the salivary glands themselves because it