Principaux documents
SML0805
Sigma-Aldrich
CID16020046
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[4,6-Dihydro-4-(3-hydroxyphenyl)-3-(4-methylphenyl)-6-oxopyrrolo[3,4-c]pyrazol-5(1H)-yl]-benzoic acid
5 MG
128,00 €
25 MG
536,00 €
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
128,00 €
25 MG
536,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H19N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.44
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[nH]1nc(c3c1C(=O)N(C3c5cc(ccc5)O)c4ccc(cc4)C(=O)O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C25H19N3O4/c1-14-5-7-15(8-6-14)21-20-22(27-26-21)24(30)28(18-11-9-16(10-12-18)25(31)32)23(20)17-3-2-4-19(29)13-17/h2-13,23,29H,1H3,(H,26,27)(H,31,32)
Clé InChI
VGUQVYZXABOXCX-UHFFFAOYSA-N
Application
CID16020046 has been used as an antagonist of G-protein coupled receptor (GPR55) to test its effect on nociceptive behavior in rats induced with formalin.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
CID16020046 is a potent and a selective GPR55 antagonist that inhibits GPR55-mediated ERK1/2 phosphorylation. CID16020046 inhibits LPI-induced Ca2+ signaling in HEK-GPR55 cells.
CID16020046 is a potent and a selective GPR55 antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bright N Okine et al.
Neuroscience, 443, 19-29 (2020-07-17)
The G-protein coupled receptor, GPR55, modulates nociceptive processing. Given the expression of GPR55 in the anterior cingulate cortex (ACC), a key brain region involved in the cognitive and affective dimensions of pain, the present study tested the hypothesis that GPR55