Principaux documents
SML0792
Sigma-Aldrich
JW480
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Isopropylphenyl (2-(naphthalen-2-yl)ethyl)carbamate, JW 480
5 MG
124,00 €
25 MG
493,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
124,00 €
25 MG
493,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H23NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.42
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(CCc2cc3c(cc2)cccc3)C(=O)Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C22H23NO2/c1-16(2)20-9-5-6-10-21(20)25-22(24)23-14-13-17-11-12-18-7-3-4-8-19(18)15-17/h3-12,15-16H,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)
Clé InChI
PCNJGBMWAZRVEA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
JW480 is a highly potent and selective inhibitor of KIAA1363.
JW480 is a highly potent and selective inhibitor of KIAA1363. JW480 reduce MAGEs and impair the migration, invasion, survival, and in vivo tumor growth of human prostate cancer cell lines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Yuchuan Li et al.
Cancer cell international, 23(1), 276-276 (2023-11-18)
Despite therapeutic advances, the prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remains extremely poor. Metabolic reprogramming is increasingly recognized as a key contributor to tumor progression and therapy resistance in PDAC. One of the main metabolic changes essential for tumor growth