Principaux documents
SML0775
Sigma-Aldrich
PZ-II-029
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,5-Dihydro-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-3H-Pyrazolo[4,3-c]quinolin-3-one, 7-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-2H-pyrazolo[4,3-c]quinolin-3(5H)-one, PZII-029
25 MG
329,00 €
329,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
329,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.33
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
329,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
PZ-II-029 is an a6b3g2/3g2-specific GABAA positive modulator.
PZ-II-029 is the first compound to be identified as a specific postitive modulator of GABAA channels composed of α6β3γ2 subunits.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.