Principaux documents
SML0752
Sigma-Aldrich
(+)-CP-99994 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,3S)-3-(2-Methoxybenzylamino)-2-phenylpiperidine dihydrochloride, CP-99,994, CP-99994, CP99,994, CP99994
5 MG
140,00 €
25 MG
407,00 €
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
140,00 €
25 MG
407,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H24N2O · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.33
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].[N+H2]1[C@H]([C@H](CCC1)[N+H2]Cc3c(cccc3)OC)c2ccccc2
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH/c1-22-18-12-6-5-10-16(18)14-21-17-11-7-13-20-19(17)15-8-3-2-4-9-15;;/h2-6,8-10,12,17,19-21H,7,11,13-14H2,1H3;2*1H/t17-,19-;;/m0../s1
Clé InChI
WNHRFWPLRATIDT-FFUVTKDNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
(+)-CP-99994 dihydrochloride is an effective and selective non-peptide substance P receptor antagonist. It is synthesized from allylic and homoallylic C-H diamination of 4-phenyl-1-butene.[1] (+)-CP-99994 exhibits anti-emetic activity in ferrets.[2]
(+)-CP-99994 is a selective neurokinin (NK)-1 tachykinin antagonist.
(+)-CP-99994 is a selective neurokinin (NK)-1 tachykinin antagonist. (+)-CP-99994 binds selectively and with high affinity with a Ki of 0.25 nM in a human cell line.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Synthesis of (+)-CP-99,994 via Pd (0)-Catalyzed Asymmetric Allylic and Homoallylic C? H Diamination of Terminal Olefin.
Fu R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(19), 7577-7580 (2009)
Effects of HSP-117, a novel tachykinin NK1-receptor antagonist, on cisplatin-induced pica as a new evaluation of delayed emesis in rats.
Saeki M, et al.
Japanese Journal of Pharmacology, 86(3), 359-362 (2001)