SML0733
Cilomilast
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
SB 207499, SB-207499, cis-4-Cyano-4-[3-(cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H25NO4/c1-24-17-7-6-15(12-18(17)25-16-4-2-3-5-16)20(13-21)10-8-14(9-11-20)19(22)23/h6-7,12,14,16H,2-5,8-11H2,1H3,(H,22,23)
Clé InChI
CFBUZOUXXHZCFB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.