SML0719
Enclomiphene hydrochloride
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-Clomiphene hydrochloride, 2-[4-[(1E)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine hydrochloride, 2-[p-(2-Chloro-trans-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamine hydrochloride, ICI 46476, trans-Clomifene hydrochloride, trans-Clomiphene hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-25+;
Clé InChI
KKBZGZWPJGOGJF-BTKVJIOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable