Principaux documents
SML0660
Sigma-Aldrich
GSK2578215A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(2-Fluoro-4-pyridinyl)-2-(phenylmethoxy)-N-3-pyridinyl-benzamide
5 MG
113,00 €
25 MG
340,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
113,00 €
25 MG
340,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H18FN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.42
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1nccc(c1)c2cc(c(cc2)OCc4ccccc4)C(=O)Nc3cnccc3
InChI
1S/C24H18FN3O2/c25-23-14-19(10-12-27-23)18-8-9-22(30-16-17-5-2-1-3-6-17)21(13-18)24(29)28-20-7-4-11-26-15-20/h1-15H,16H2,(H,28,29)
Clé InChI
WCIGMFCFPXZRMQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
GSK2578215A is a potent inhibitor of leucine-rich repeat kinase-2 (LRRK2) also known as dardarin or PARK8, a kinase with mutations linked to Parkinson′s disease. Because the most common mutation, G2019S, enhances LRRK2 kinase activity, it is hoped that LRRK2 inhibitors may be useful in treating the disease. GSK2578215A inhibited both wild-type and G2019S mutant LRRK2 kinase activity with IC50s of 10.9 and 8.9 nM respectively. It has good blood-brain barrier (BBB) permeability with a high ratio of brain to plasma distribution in mice.
GSK2578215A is a potent inhibitor of leucine-rich repeat kinase-2 (LRRK2).
GSK2578215A stimulates mitochondrial fragmentation, autophagy and mitophagy.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The LRRK2 inhibitor GSK2578215A induces protective autophagy in SH-SY5Y cells: involvement of Drp-1-mediated mitochondrial fission and mitochondrial-derived ROS signaling
Saez-Atienzar S, et al.
Cell Death & Disease, 5(8), e1368-e1368 (2014)