Principaux documents
SML0595
Sigma-Aldrich
A-286982
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-1-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-3-[4-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-3-nitrophenyl]-2-propen-1-one
5 MG
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
113,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H27N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.55
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
S(c2c(cc(cc2)\C=C\C(=O)N3CCN(CC3)C(=O)C)[N+](=O)[O-])c1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C24H27N3O4S/c1-17(2)20-6-4-5-7-22(20)32-23-10-8-19(16-21(23)27(30)31)9-11-24(29)26-14-12-25(13-15-26)18(3)28/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3/b11-9+
Clé InChI
HTGGAYLWTDOFDK-PKNBQFBNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
A-286982 blocks binding of lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) with the cell adhesion molecule ICAM-1.
A-286982 blocks binding of lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) with the cell adhesion molecule ICAM-1. The IC50 in a cell based assay is 35 nM.
Autres remarques
Air sensitive
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable