SML0552
Tirapazamine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-1-oxido-1,2,4-benzotriazin-1-ium-3-imine, SR 259075, SR 4233, Tirazone, Win 59075
75,30 €
About This Item
75,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, orange to dark orange-red
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1n[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
InChI
1S/C7H6N4O2/c8-7-9-11(13)6-4-2-1-3-5(6)10(7)12/h1-4H,(H2,8,9)
Clé InChI
ORYDPOVDJJZGHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable