SML0500
GSK334429 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(1-Methylethyl)-4-((1-(6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl)-4-piperidinyl)carbonyl)hexahydro-1H-1,4-diazepine hydrochloride
147,00 €
About This Item
147,00 €
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)N1CCCN(CC1)C(=O)C2CCN(CC2)c3ccc(nc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H29F3N4O.ClH/c1-15(2)25-8-3-9-27(13-12-25)19(28)16-6-10-26(11-7-16)17-4-5-18(24-14-17)20(21,22)23;/h4-5,14-16H,3,6-13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
RCZVWLOXPFGZDD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.