SML0482
3CAI
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone, 3-Chloroacetyl-indole, Chloromethyl indol-3-yl ketone
About This Item
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
yellow to brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCl)C1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C10H8ClNO/c11-5-10(13)8-6-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,6,12H,5H2
Clé InChI
LLZQFAXTCYDVTR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.