SML0455
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane, Benzene hexabromide, NSC 7908
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
InChI
1S/C6H6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
Clé InChI
QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable