Principaux documents
SML0442
Sigma-Aldrich
ML239
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2,4,6-Trichloro-phenoxy)-acetic acid (1H-pyrrol-2-ylmethylene)-hydrazide
5 MG
97,60 €
97,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
97,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10Cl3N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
97,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)c(OCC(=O)N\N=C\c2ccc[nH]2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10Cl3N3O2/c14-8-4-10(15)13(11(16)5-8)21-7-12(20)19-18-6-9-2-1-3-17-9/h1-6,17H,7H2,(H,19,20)/b18-6+
Clé InChI
NVEDPFICKAIHKD-NGYBGAFCSA-N
Application
ML239 has been used as a proble in cellular lipid profiling.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
ML239 decreases the saturated and monounsaturated lysophosphatidylethanolamines in lung cancer cells and is toxic to breast cancer cells.[1] ML239 may elicit toxicity by modulating the nuclear factor−κB (NF-κB) associated pathways.[2]
ML239 is an inhibitor of breast cancer stem cells found from a screen using stem cell-like human mammary epithelial cells (HMLE). ML239 inhibited cancer stem cells with an IC50 of 1.16 μM with 24-fold selectivity against the control cell line.
ML239 is an inhibitor of breast cancer stem cells.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Phenotypic High-Throughput Screening Elucidates Target Pathway in Breast Cancer Stem Cell-Like Cells
Carmody LC, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 17(9), 1204-1210 (2012)
Correlating chemical sensitivity and basal gene expression reveals mechanism of action
Rees MG, et al.
Nature chemical biology, 12(2), 109-109 (2016)