SML0438
Mibolerone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(7α,17β)-17-Hydroxy-7,17-dimethylestr-4-en-3-one, 7α,17α-Dimethyl-19-nortestosterone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H30O2/c1-12-10-13-11-14(21)4-5-15(13)16-6-8-19(2)17(18(12)16)7-9-20(19,3)22/h11-12,15-18,22H,4-10H2,1-3H3/t12-,15+,16-,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
PTQMMNYJKCSPET-OMHQDGTGSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.