SML0389
PF-514273
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(2-Chlorophenyl)-3-(4-chlorophenyl)-7-(2,2-difluoropropyl)-6,7-dihydro-2H-pyrazolo[3,4-f][1,4]oxazepin-8(5H)-one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(F)(F)CN1CCOc2c(nn(-c3ccccc3Cl)c2-c4ccc(Cl)cc4)C1=O
InChI
1S/C21H17Cl2F2N3O2/c1-21(24,25)12-27-10-11-30-19-17(20(27)29)26-28(16-5-3-2-4-15(16)23)18(19)13-6-8-14(22)9-7-13/h2-9H,10-12H2,1H3
Clé InChI
FJMQJSUOOGOWBD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.