Documents
SML0372
Sigma-Aldrich
NSC23925
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(p-Methoxyphenyl)-α-2-piperidyl-4-quinolinemethanol dihydrochloride, NSC-23925, [2-(4-Methoxyphenyl)4-quinolinyl]-(piperidin-2-y)-methanol dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H24N2O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.COc1ccc(cc1)-c2cc(C(O)C3CCCCN3)c4ccccc4n2
InChI
1S/C22H24N2O2.2ClH/c1-26-16-11-9-15(10-12-16)21-14-18(17-6-2-3-7-19(17)24-21)22(25)20-8-4-5-13-23-20;;/h2-3,6-7,9-12,14,20,22-23,25H,4-5,8,13H2,1H3;2*1H
Clé InChI
WGWOQHWZXLGPNG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NSC23925 is a specific Pgp1 inhibitor. It reverses MDR1 (Pgp1) but does not inhibit MRP or BCRP-mediated MDR. NSC23925 itself is not a substrate of Pgp1 but stimulates ATPase activity of Pgp, directly inhibiting the function of Pgp1 in a dose-dependent manner without altering the total expression level of Pgp1.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable