Merck
Passer à
SML0366
Cipamfylline
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Amino-1,3-bis(cyclopropylmethyl)-3,9-dihydro-1H-Purine-2,6-dione, BRL 61063
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
366,00 €
311,10 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
311,10 €
Tarif366,00 €Économiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2N(CC3CC3)C(=O)N(CC4CC4)C(=O)c2[nH]1
InChI
1S/C13H17N5O2/c14-12-15-9-10(16-12)17(5-7-1-2-7)13(20)18(11(9)19)6-8-3-4-8/h7-8H,1-6H2,(H3,14,15,16)
InChI key
KSPYMJJKQMWWNB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor that has been shown to cause a cellular redistribution of PDE4A4 into accretion foci, through an association with the ubiquitin scaffolding protein p62.
Cipamfylline is a PDE4 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML0422F124SML0819
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c