Principaux documents
SML0214
Sigma-Aldrich
SAMT-247
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(S-Acetylthiosalicyloyl)aminopropamide, N-[2-Acetylthiobenzoyl]-β-alaninamide
5 MG
82,90 €
82,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
82,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.32
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
82,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light yellow
Solubilité
H2O: ≥2 mg/mL at 60 °C
Température de stockage
2-8°C
Application
SAMT-247 may be used in HIV-1 related studies.
Actions biochimiques/physiologiques
HIV inhibitor by modifying the NCp7 region of Gag in infected cells
SAMT-247 inhibits HIV by modifying the nucleocapsid NCp7 region of Gag in infected cells, blocking Gag processing and reducing infectivity.
SAMT-247 is a microbicide that decreases the viral infectivity and infectivity of the progeny virus in HIV-1 infections.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cecilia Cheng-Mayer et al.
AIDS (London, England), 25(15), 1833-1841 (2011-07-14)
Development of an effective vaccine or topical compound to prevent HIV transmission remains a major goal for control of the AIDS pandemic. Using a nonhuman primate model of heterosexual HIV-1 transmission, we tested whether a topical microbicide that reduces viral